Merck
615838
Sigma-Aldrich
2-Methylbutane-d12
98 atom % D
Sinónimos:
Isopentane-d12
About This Item
Fórmula lineal:
(CD3)2CDCD2CD3
Número de CAS:
Peso molecular:
84.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
cambio de masa
M+12
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
-59.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-51 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Cyril Andrieu et al.
Development (Cambridge, England), 147(7) (2020-04-14)
Matrix metalloproteinases have a broad spectrum of substrates ranging from extracellular matrix components and adhesion molecules to chemokines and growth factors. Despite being mostly secreted, MMPs have been detected in the cytosol, the mitochondria or the nucleus. Although most of