615692
Propionic anhydride-d10
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
About This Item
Fórmula lineal:
(CD3CD2CO)2O
Número de CAS:
Peso molecular:
140.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
Productos recomendados
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (CP)
técnicas
protein expression: suitable
bp
167 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
densidad
1.090 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+10
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)OC(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-5(7)9-6(8)4-2/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
Clave InChI
WYVAMUWZEOHJOQ-MWUKXHIBSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
74 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?