614734
1-Iodopropane-d7
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
Sinónimos:
Propyl-d7 iodide
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (CP)
contiene
copper as stabilizer
bp
101-102 °C (lit.)
mp
-101 °C (lit.)
densidad
1.820 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+7
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])I
InChI
1S/C3H7I/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2
Clave InChI
PVWOIHVRPOBWPI-NCKGIQLSSA-N
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
111.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
44 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?