609943
Sulfuric acid-18O4 solution
96 wt. % in H218O, 95 atom % 18O
About This Item
Fórmula lineal:
H2S18O4 / H218O
Peso molecular:
106.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
pureza isotópica
95 atom % 18O
Nivel de calidad
concentración
96 wt. % in H218O
cambio de masa
M+8
cadena SMILES
[18OH]S([18OH])(=[18O])=[18O]
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)/i1+2,2+2,3+2,4+2
Clave InChI
QAOWNCQODCNURD-QVEBFPOWSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?