606235
Potassium bicarbonate-13C
98 atom % 13C
Sinónimos:
Potassium hydrogen carbonate-13C
About This Item
Fórmula lineal:
KH13CO3
Peso molecular:
101.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
51113400
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % 13C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[K+].O[13C]([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.K/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1/i1+1;
Clave InChI
TYJJADVDDVDEDZ-YTBWXGASSA-M
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)