600202
Barium carbonate-13C
90 atom % 13C
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
90 atom % 13C
mol peso
198.23 by atom % calculation
mp
811 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[Ba++].[O-][13C]([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ba/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2/i1+1;
Clave InChI
AYJRCSIUFZENHW-YTBWXGASSA-L
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)