Merck
604690
Sigma-Aldrich
L-Glutamine-5-13C
99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Fórmula lineal:
H2N13CO(CH2)2CH(NH2)CO2H
Peso molecular:
147.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
99% (CP)
Formulario
solid
actividad óptica
[α]25/D +33.0°, c = 2 in 5 M HCl
mp
185 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
N[C@@H](CC[13C](N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i4+1
Clave InChI
ZDXPYRJPNDTMRX-MYXYCAHRSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Céline A Schoonjans et al.
Journal of clinical medicine, 9(10) (2020-10-21)
Targeting endothelial cell (EC) metabolism should impair angiogenesis, regardless of how many angiogenic signals are present. The dependency of proliferating ECs on glucose and glutamine for energy and biomass production opens new opportunities for anti-angiogenic therapy in cancer. The aim