Merck
591742
Sigma-Aldrich
Phenol-2,4,6-d3,OD
98 atom % D
About This Item
Fórmula lineal:
D3C6H2OD
Número de CAS:
Peso molecular:
98.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
Formulario
solid
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
densidad
1.116 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
[2H]Oc1c([2H])cc([2H])cc1[2H]
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H/i1D,4D,5D/hD
Clave InChI
ISWSIDIOOBJBQZ-FYPISFBKSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
79 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)