Merck
615951
Sigma-Aldrich
Palmitic acid-16,16,16-d3
≥99 atom % D, ≥99% (CP)
Sinónimos:
Hexadecanoic acid-16,16,16-d3
About This Item
Fórmula lineal:
CD3(CH2)14CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
259.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
≥99 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (CP)
Formulario
solid
mp
61-64 °C
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i1D3
Clave InChI
IPCSVZSSVZVIGE-FIBGUPNXSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Pooranee K Morgan et al.
The Journal of biological chemistry, 297(6), 101341-101341 (2021-10-26)
Adipose-tissue-resident macrophages (ATMs) maintain metabolic homeostasis but also contribute to obesity-induced adipose tissue inflammation and metabolic dysfunction. Central to these contrasting effects of ATMs on metabolic homeostasis is the interaction of macrophages with fatty acids. Fatty acid levels are increased