590851
Octanoic acid-8-13C
99 atom % 13C
Sinónimos:
Caprylic acid-8-13C
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
99% (CP)
bp
237 °C (lit.)
mp
16 °C (lit.)
density
0.916 g/mL at 25 °C
mass shift
M+1
SMILES string
[13CH3]CCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)/i1+1
InChI key
WWZKQHOCKIZLMA-OUBTZVSYSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)