Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H12NO3P
Número CAS:
Peso molecular:
153.12
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥99%
form
powder
color
white
application(s)
detection
SMILES string
NCCCCP(O)(O)=O
InChI
1S/C4H12NO3P/c5-3-1-2-4-9(6,7)8/h1-5H2,(H2,6,7,8)
InChI key
IDPXFPYGZRMMKZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
4-Aminobutylphosphonic acid, a GABA B receptor ligand, is used in studies on the regulation of prolactin (PRL) secretion and differential GABA receptor research.
4-aminobutylphosphonic acid, the phosphonic acid analogue of delta-aminovaleric acid, inhibits gamma-aminobutyric acid B (GABA-B receptor) binding without influencing either isoproterenol- or forskolin-stimulated cyclic AMP production.
Other Notes
Analog of δ-aminovaleric acid
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A0664-250MG | 04061832414560 |