Merck
586145
Sigma-Aldrich
5-Acetyl-2-amino-4-methylthiazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H8N2OS
Número de CAS:
Peso molecular:
156.21
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
268-272 °C (dec.) (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
CC(=O)c1sc(N)nc1C
InChI
1S/C6H8N2OS/c1-3-5(4(2)9)10-6(7)8-3/h1-2H3,(H2,7,8)
InChI key
PKUKCASRNJIQNU-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)