Merck
569631
Sigma-Aldrich
4-(2,5-Dimethoxyphenyl)butyric acid
95%
Sinónimos:
4-(2,5-Dimethoxyphenyl)butanoic acid
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3O)2C6H3(CH2)3CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
224.25
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
95%
form
solid
mp
67-71 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
COc1ccc(OC)c(CCCC(O)=O)c1
InChI
1S/C12H16O4/c1-15-10-6-7-11(16-2)9(8-10)4-3-5-12(13)14/h6-8H,3-5H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI key
KDKKXQVDSWSPEE-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)