422320
4-Bromopiperidine hydrobromide
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H10BrN · HBr
Número de CAS:
Peso molecular:
244.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
98%
mp
199-202 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
Br[H].BrC1CCNCC1
InChI
1S/C5H10BrN.BrH/c6-5-1-3-7-4-2-5;/h5,7H,1-4H2;1H
Clave InChI
LVTIZXGNLIKUQZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4-Bromopiperidine hydrobromide is a salt of halogenopiperidine. Synthesis of tritium labelled N-aminopiperidine using 4-bromopiperidine as precursor has been reported.
Aplicación
4-Bromopiperidine hydrobromide may be used as a starting material in the synthesis of [2H] piperidine hydrochloride.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Balázs Schäfer et al.
Journal of labelled compounds & radiopharmaceuticals, 58(1), 7-13 (2015-01-24)
Cell membrane association of proteins can be achieved by the addition of lipid moieties to the polypeptide chain, and such lipid-modified proteins have important biological functions. A class of cell surface proteins contains a complex glycosylphosphatidylinositol (GPI) glycolipid at the