Merck
559318
Sigma-Aldrich
1-(2-Bromoethyl)naphthalene
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H11Br
Número de CAS:
Peso molecular:
235.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.638 (lit.)
bp
237-238 °C/760 mmHg (lit.)
densidad
1.646 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
BrCCc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H11Br/c13-9-8-11-6-3-5-10-4-1-2-7-12(10)11/h1-7H,8-9H2
Clave InChI
GPHCPUFIWQJZOI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
1-(2-Bromoethyl)naphthalene can be obtained from the reaction between 1-(2-hydroxyethyl)naphthalene and phosphorus tribromide.
Aplicación
1-(2-Bromoethyl)naphthalene may be used to synthesize 2-iodo-1-[2-(1-naphthyl)ethyl]-1H-benzimidazole.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Potentially carcinogenic cyclopenta [a] phenanthrenes. Part IV. Synthesis of 17-ketones by the Stobbe condensation.
Coombs MM, et al.
J. Chem. Soc. Sect. C, 9, 1266-1271 (1970)
Access to aromatic ring-fused benzimidazoles using photochemical substitutions of the benzimidazol-2-yl radical.
O'Connell JM, et al.
Synthesis, 44(12), 3371-3377 (2012)