553735
1,1-Cyclohexanediacetic acid monoamide
97%
Sinónimos:
1-(2-Amino-2-oxoethyl)cyclohexaneacetic acid, 1-[(Aminocarbonyl)methyl]cyclohexaneacetic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H17NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
199.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
97%
mp
141-146 °C (lit.)
grupo funcional
amide
carboxylic acid
cadena SMILES
NC(=O)CC1(CCCCC1)CC(O)=O
InChI
1S/C10H17NO3/c11-8(12)6-10(7-9(13)14)4-2-1-3-5-10/h1-7H2,(H2,11,12)(H,13,14)
Clave InChI
QJGSJXLCJRXTRY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
1,1-Cyclohexanediacetic acid monoamide, also known as gabapentin amide, has neurological properties. It is an important intermediate formed during the synthesis of a potential antiepileptic drug, gabapentin.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
High-efficiency aminocarbonylation by introducing CO to a pressurized continuous flow reactor.
Csajagi C, et al.
Organic Letters, 10(8), 1589-1589 (2008)
Development and Validation of 1, 1-Cyclohexanediacetic Acid Monoamide by using Spectrophotometry
Haque SM and Shanker P.
Residue Reviews, 5(2), 11-17 (2014)