543527
(S)-(−)-6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride
97%
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
mp
280-285 °C (lit.)
SMILES string
Cl.COc1cc2CN[C@@H](Cc2cc1OC)C(O)=O
InChI
1S/C12H15NO4.ClH/c1-16-10-4-7-3-9(12(14)15)13-6-8(7)5-11(10)17-2;/h4-5,9,13H,3,6H2,1-2H3,(H,14,15);1H/t9-;/m0./s1
InChI key
ROWPWZMWICGKBY-FVGYRXGTSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)