Merck
514667
Sigma-Aldrich
4′-(Dimethylamino)-2,2,2-trifluoroacetophenone
97%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2NC6H4COCF3
Número de CAS:
Peso molecular:
217.19
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
mp
72-76 °C (lit.)
functional group
amine
fluoro
ketone
SMILES string
CN(C)c1ccc(cc1)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H10F3NO/c1-14(2)8-5-3-7(4-6-8)9(15)10(11,12)13/h3-6H,1-2H3
InChI key
NDKSWWUQHXZADC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Platinum-catalyzed enantioselective hydrogenation of aryl-substituted trifluoroacetophenones.
von Arx M, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 12(22), 3089-3094 (2001)