Merck
538906
Sigma-Aldrich
5-Amino-2-pyridinecarbonitrile
96%
Sinónimos:
5-Amino-2-cyanopyridine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H5N3
Número de CAS:
Peso molecular:
119.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
96%
mp
148-152 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
cadena SMILES
Nc1ccc(nc1)C#N
InChI
1S/C6H5N3/c7-3-6-2-1-5(8)4-9-6/h1-2,4H,8H2
Clave InChI
IFOXWHQFTSCNQB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
5-Amino-2-pyridinecarbonitrile (5-Amino-2-cyanopyridine) may be used to synthesize 5-amino-2-pyridine.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
The effect of dye structure on the dyeing and optical properties of dichroic dyes for PVA polarizing film
Chang JB, et al.
Dyes and Pigments, 88.3, 366-371 (2011)