Merck
C61801
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-nitropyridine
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H3ClN2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
158.54
Beilstein/REAXYS Number:
120453
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
99%
form
powder
mp
105-108 °C (lit.)
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C5H3ClN2O2/c6-5-2-1-4(3-7-5)8(9)10/h1-3H
InChI key
BAZVFQBTJPBRTJ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1