Merck
537950
Sigma-Aldrich
3-(Imidazol-1-yl)propyl-functionalized silica gel
200-400 mesh, extent of labeling: 1.0 mmol/g loading
Sinónimos:
Imidazole-3 functionalized silica gel
Seleccione un Tamaño
5 G
$79.300
$79.300
Fecha estimada de envío18 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
$79.300
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
$79.300
Fecha estimada de envío18 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Extensión del etiquetado
1.0 mmol/g loading
Nivel de calidad
superficie
500 m2/g
tamaño de partícula
200-400 mesh
tamaño de poro
60 Å pore size
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Functionalized silica gel is used in size-exclusion chromatography of cationic polymers and in the separation of sugars, steroids, cholesterol, and triglycerides.