Product No. 537691 is required to have a purity greater than 90%, and Product No. 109991 need only have a purity of around 80%. Aside from the purity specification, all other specifications are the same.
537691
2,6-Dimethyl-4-heptanone
technical grade
Sinónimos:
Diisobutyl ketone, Isovalerone
About This Item
Productos recomendados
grado
technical grade
densidad de vapor
4.9 (vs air)
presión de vapor
1.7 mmHg ( 20 °C)
temp. de autoignición
745 °F
composición
- 2,6-Dimethyl-4-heptanone (main component)
- 4,6-Dimethyl-2-heptanone (secondary component)
- 3,3,5-Trimethylcyclohexanone (minor component)
lim. expl.
0.8-6.2 %, 100 °F
índice de refracción
n20/D 1.412 (lit.)
bp
165-170 °C (lit.)
densidad
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadena SMILES
CC(C)CC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C9H18O/c1-7(2)5-9(10)6-8(3)4/h7-8H,5-6H2,1-4H3
Clave InChI
PTTPXKJBFFKCEK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
120.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
49 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
-
What is the difference between Product Nos. 537691 and 109991?
1 answer-
Helpful?
-
-
What other names does 2,6-Dimethyl-4-heptanone (Product No. 537691) have?
1 answer-
2,6-Dimethyl-4-heptanone is also called Diisobutyl ketone and Isovalerone.
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.