53695
3-(Tritylthio)propionic acid
≥97.0% (T)
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥97.0% (T)
grupo funcional
carboxylic acid
phenyl
thioether
cadena SMILES
OC(=O)CCSC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H20O2S/c23-21(24)16-17-25-22(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20/h1-15H,16-17H2,(H,23,24)
Clave InChI
AECGEIVNZGQBJT-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?