Merck
535850
Sigma-Aldrich
Bis(octadecyl)hydroxylamine
powder, 65%
About This Item
Fórmula lineal:
[CH3(CH2)17]2NOH
Número de CAS:
Peso molecular:
537.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulario
powder
Nivel de calidad
concentración
65%
mp
96-99 °C (lit.)
solubilidad
H2O: insoluble
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCN(O)CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C36H75NO/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37(38)36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h38H,3-36H2,1-2H3
Clave InChI
ITUWQZXQRZLLCR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
UV light stabilizer.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)