369519
4,7,10-Trioxa-1,13-tridecanediamine
97%
Sinónimos:
O,O′-Bis(3-aminopropyl)diethylene glycol
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.464 (lit.)
bp
146-148 °C/4 mmHg (lit.)
densidad
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
NCCCOCCOCCOCCCN
InChI
1S/C10H24N2O3/c11-3-1-5-13-7-9-15-10-8-14-6-2-4-12/h1-12H2
Clave InChI
JCEZOHLWDIONSP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
282.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
139 °C
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?