530735
Cloroformo-d
≥99.8 atom % D, contains 0.5 wt. % silver foil as stabilizer, 0.03 % (v/v) TMS
Sinónimos:
Deuterocloroformo
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
≥99.8 atom % D
Quality Level
assay
≥99% (CP)
form
liquid
contains
0.5 wt. % silver foil as stabilizer
0.03 % (v/v) TMS
technique(s)
NMR: suitable
impurities
≤0.0100% water
water
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
bp
60.9 °C (lit.)
mp
−64 °C (lit.)
density
1.500 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
[2H]C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1D
InChI key
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
Recommended products
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.
La espectroscopia mediante resonancia magnética nuclear es una técnica analítica que permite determinar la estructura molecular, la composición química y la pureza. La RMN detecta la energía absorbida debido a estados de espín nuclear en presencia de un fuerte campo magnético.