526290
Piperazine, polymer-bound
200-400 mesh, extent of labeling: 1.0-2.0 mmol/g loading, 2 % cross-linked with divinylbenzene
Sinónimos:
Piperzine on polystyrene
About This Item
Productos recomendados
reticulante
2 % cross-linked with divinylbenzene
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: proton reactive
Extensión del etiquetado
1.0-2.0 mmol/g loading
tamaño de partícula
200-400 mesh
grupo funcional
amine
Categorías relacionadas
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.