358754
1,3,4,6,7,8-Hexahydro-2H-pyrimido[1,2-a]pyrimidine, polymer-bound
200-400 mesh, extent of labeling: 2.6 mmol/g loading, 2 % cross-linked with divinylbenzene
Sinónimos:
1,3,4,6,7,8-Hexahydro-2H-pyrimido[1,2-a]pyrimidine bound to polystyrene, 1,5,7-Triazabicyclo[4.4.0]dec-5-ene–polystyrene crosslinked with 2% DVB, ‘7-Methyl-1,5,7-triazabicyclo[4.4.0]dec-5-ene’ on polystyrene
About This Item
Productos recomendados
reticulante
2 % cross-linked with divinylbenzene
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: proton reactive
Extensión del etiquetado
2.6 mmol/g loading
tamaño de partícula
200-400 mesh
Categorías relacionadas
Características y beneficios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?