Merck
565415
Diethyl allylphosphonate
98%
Sinónimos:
2-Propenyl-phosphonic acid diethyl ester
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH2=CHCH2P(O)(OC2H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
178.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352108
MDL number:
Assay:
98%
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
98%
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
refractive index
n20/D 1.4340 (lit.)
bp
46 °C/0.35 mmHg (lit.)
bulk density
1.022 g/mL
functional group
phosphonate
SMILES string
CCOP(=O)(CC=C)OCC
InChI
1S/C7H15O3P/c1-4-7-11(8,9-5-2)10-6-3/h4H,1,5-7H2,2-3H3
InChI key
YPJHXRAHMUKXAE-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Copolymerization of phosphonated allyl monomers and maleic anhydride
  • Enantioselective synthesis of solamin type mono-THF acetogenins
  • RCM reaction yielding oxaphospholene and oxaphosphinene heterocycles
  • Synthesis of spongistatin 2 using Wittig coupling
  • Stereoselective synthesis of pentacyclic furanosteroids
  • Preparation of protected polyhydroxylated β -amino acid constitutents of microsclerodermins
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)