520179
Aluminum silicate
powder
Sinónimos:
Aluminosilicate, Mullite
About This Item
Fórmula lineal:
3Al2O3 · 2SiO2
Peso molecular:
426.05
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
core: aluminum
cadena SMILES
O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Al]O[Al]=O.O=[Al]O[Al]=O.O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/6Al.2O2Si.9O/c;;;;;;2*1-3-2;;;;;;;;;
Clave InChI
KZHJGOXRZJKJNY-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.