Merck
09772
Aluminum silicate
synthetic, 82% SiO2 basis (based on calcined substance), 9.5% Al2O3 basis (based on calcined substance), 8% Na2O basis (based on calcined substance)
Sinónimos:
Aluminum sodium silicate, P 820 A
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352311
EC Number:
215-684-8
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
composition
Al2O3, 9.5% (based on calcined substance), Na2O, 8% (based on calcined substance), SiO2, 82% (based on calcined substance)
loss
≤18% loss on ignition
InChI
1S/Al.Na.2O3Si/c;;2*1-4(2)3/q+3;+1;2*-2
InChI key
URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)