Merck
515574
Sigma-Aldrich
Isoindoline
97%
Sinónimos:
1,3-Dihydro-2H-isoindole, 1,3-Dihydroisoindole, 2,3-Dihydro-1H-isoindole, 2-Azaindan
Seleccione un Tamaño
1 G
$116.000
5 G
$405.000
$116.000
Fecha estimada de envío25 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
$116.000
5 G
$405.000
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H9N
Número de CAS:
Peso molecular:
119.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
$116.000
Fecha estimada de envío25 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.57 (lit.)
bp
221 °C (lit.)
mp
17 °C (lit.)
densidad
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C1NCc2ccccc12
InChI
1S/C8H9N/c1-2-4-8-6-9-5-7(8)3-1/h1-4,9H,5-6H2
Clave InChI
GWVMLCQWXVFZCN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Used to make a chiral diamine catalyst from L-proline for the asymmetric acylation of alcohols.[1]
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Teresa Mancilla-Percino et al.
Archiv der Pharmazie, 349(3), 175-185 (2016-01-15)
IC50 values were obtained for two series of isoindolines derived from α-amino acids over cyclooxygenase 1 and 2 (COX-1 and COX-2). In order to explain the biological activity observed, a structure-activity relationship (SAR) model was achieved for the tested compounds
Organic Syntheses, 83, 70-70 (2006)
Yulia Kaluzhny et al.
Alternatives to laboratory animals : ATLA, 43(2), 101-127 (2015-05-23)
The 7th Amendment to the EU Cosmetics Directive and the EU REACH Regulation have reinforced the need for in vitro ocular test methods. Validated in vitro ocular toxicity tests that can predict the human response to chemicals, cosmetics and other