513571
Luperox® 531M80, 1,1-Bis(tert-amylperoxy)cyclohexane solution
80 wt. % in odorless mineral spirits
Sinónimos:
1,1-Bis(tert-amylperoxy)cyclohexane solution
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
concentración
80 wt. % in odorless mineral spirits
índice de refracción
n20/D 1.442
densidad
0.898 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCC(C)(C)OOC1(CCCCC1)OOC(C)(C)CC
InChI
1S/C16H32O4/c1-7-14(3,4)17-19-16(12-10-9-11-13-16)20-18-15(5,6)8-2/h7-13H2,1-6H3
Clave InChI
IMYCVFRTNVMHAD-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Org. Perox. C - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
172.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
78 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?