H11904
2,5-Hexanediol
99% (mixture of isomers)
Sinónimos:
2,5-Hexylene glycol
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99% (mixture of isomers)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.447 (lit.)
bp
216-218 °C (lit.)
densidad
0.961 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(O)CCC(C)O
InChI
1S/C6H14O2/c1-5(7)3-4-6(2)8/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
OHMBHFSEKCCCBW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- A reactant to synthesize N-substituted pyrroles by oxidative coupling with primary amines.
- An alkylating agent to synthesize substituted carbazoles via Friedel-Crafts alkylation with indoles.
- A monomer in the preparation of polyesters by reacting with diacid chlorides.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
213.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
101 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?