51059
1-Ethyl-3-methylimidazolium tetrachloroaluminate
≥95%
Sinónimos:
1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazolium tetrachloroaluminate
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥94.5% (HPLC)
≥95%
índice de refracción
n20/D 1.484
densidad
1.304 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
Cl[Al-](Cl)(Cl)Cl.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.Al.4ClH/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;;;;;/h4-6H,3H2,1-2H3;;4*1H/q+1;+3;;;;/p-4
Clave InChI
UYYXEZMYUOVMPT-UHFFFAOYSA-J
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
424.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
218 °C
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
BASIONICS™ Ionic Liquids offer diverse properties for varied applications in the BASF portfolio.