495344
Poly(3-decylthiophene-2,5-diyl)
regioregular, average Mw ~42,000, average Mn ~30,000
Sinónimos:
P3DT, P3DT-RR
About This Item
Productos recomendados
mol peso
average Mn ~30,000
average Mw ~42,000
color
black
fluorescencia
λex 441 nm; λem 567 nm in chloroform
cadena SMILES
[s]1cc(cc1)CCCCCCCCCC
Clave InChI
JAYBIBLZTQMCAY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Información legal
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
The application of conducting polymers at the interface with biology is an exciting new trend in organic electronics research.
Intrinsically stretchable active layers for organic field-effect transistors (OFET) are discussed. Polymer structural modification & post-polymerization modifications are 2 methods to achieve this.
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering