490636
Sodium propionate-13C3
99 atom % 13C
Sinónimos:
Propionic acid-13C3 sodium salt
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Formulario
solid
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
mp
285-286 °C (lit.)
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[13CH3][13CH2][13C](=O)O[Na]
InChI
1S/C3H6O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H2,1H3,(H,4,5);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3+1;
Clave InChI
JXKPEJDQGNYQSM-HCULJTSZSA-M
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?