Merck
489360
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula lineal:
HO13CH213CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
64.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
≥99% (GC)
Formulario
liquid (solution)
índice de refracción
n20/D 1.431 (lit.)
bp
196-198 °C (lit.)
mp
-13 °C (lit.)
densidad
1.148 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+2
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
O[13CH2][13CH2]O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2/i1+1,2+1
Clave InChI
LYCAIKOWRPUZTN-ZDOIIHCHSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Kidney
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
231.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
111.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)