489816
L-Tyrosine-(phenyl-3,5-d2)
98 atom % D, 99% (CP)
Sinónimos:
L-4-Hydroxyphenyl-3,5-d2-alanine
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % D
assay
99% (CP)
form
solid
optical activity
[α]25/D -12.0°, c = 1 in 1 M HCl
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
[2H]c1cc(C[C@H](N)C(O)=O)cc([2H])c1O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i3D,4D
Inchi Key
OUYCCCASQSFEME-ZQCIBQAJSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c