Merck
489050
Sigma-Aldrich
DL-Lysine-2-15N dihydrochloride
99 atom % 15N
About This Item
Fórmula lineal:
H2N(CH2)4CH(15NH2)CO2H·2HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
220.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 15N
Nivel de calidad
Formulario
solid
mp
190 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
Cl.Cl.NCCCCC([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.2ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);2*1H/i8+1;;
Clave InChI
JBBURJFZIMRPCZ-IAAMHKOASA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)