488356
Succinic acid-d6
98 atom % D
Sinónimos:
Butanedioic acid-d6
About This Item
Fórmula lineal:
DO2C(CD2)2CO2D
Número de CAS:
Peso molecular:
124.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
99% (CP)
Formulario
solid
técnicas
bio NMR: suitable
bp
235 °C
mp
187-190 °C (lit.)
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)O[2H]
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/i1D2,2D2/hD2
Clave InChI
KDYFGRWQOYBRFD-DTDGFSOZSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?