487694
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone-d12
98 atom % D
Sinónimos:
Diacetone alcohol-d12
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
assay
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.423 (lit.)
bp
166 °C (lit.)
density
1.026 g/mL at 25 °C
mass shift
M+12
SMILES string
[2H]OC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h8H,4H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D2,8D
InChI key
SWXVUIWOUIDPGS-YDUIPVTMSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
136.4 °F - closed cup
flash_point_c
58.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?