Merck
486892
Sigma-Aldrich
Methyl-d3-amine
99 atom % D
About This Item
Fórmula lineal:
CD3NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
34.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
densidad de vapor
1.08 (20 °C, vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
27 psi ( 20 °C)
pureza isotópica
99 atom % D
temp. de autoignición
806 °F
bp
−6.3 °C (lit.)
mp
−93 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])N
InChI
1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3/i1D3
Clave InChI
BAVYZALUXZFZLV-FIBGUPNXSA-N
Categorías relacionadas
Envase
10 g quantity is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with stainless steel CGA 110/180 valve. Nominal gas pressures at 21ºC is 29 psig for 10 g. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Productos recomendados
Stainless steel control valves Z146951, Z187224 or either of stainless steel regulators Z148504 and Z148512 and a "T"-purge valve Z151661 is recommended.
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
válvula de control
válvula de purga
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
<-22.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
< -30.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)