395056
Methylamine solution
2.0 M in THF
Sinónimos:
Monomethylamine
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
23.87 psi ( 55 °C)
7.24 psi ( 20 °C)
Formulario
liquid
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentración
2.0 M in THF
densidad
0.861 g/mL at 25 °C
grupo funcional
amine
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
CN
InChI
1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3
Clave InChI
BAVYZALUXZFZLV-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Methylmorpholine from diethylene glycol.
- N-methylalkylamines from oxoamines via formation of imine, followed by hydrogenation using Ni catalyst.
- N-Methyldipropylenetriamine by reacting with acrylonitrile, followed by hydrogenation.
- N-methyl hydroxypyrrolidines from chlorohydrin in the presence of NaCNBH as a reducing agent.
- 2-(Methylamino)-6,7-dichloro-1,4-anthracenedione by reacting with 6,7-dichloro-1,4-anthracenedione.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
<-29.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
< -34 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?