Merck
480762
Sigma-Aldrich
Zinc citrate dihydrate
97%
Sinónimos:
Citric acid zinc salt, Zinc citrate tribasic dihydrate
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H5O7)2Zn3 · 2H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
610.40
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
grado
for analytical purposes
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
334 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
O.O.[Zn++].[Zn++].[Zn++].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O.OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/2C6H8O7.2H2O.3Zn/c2*7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h2*13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);2*1H2;;;/q;;;;3*+2/p-6
Clave InChI
OXAGUGIXGVHDGD-UHFFFAOYSA-H
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.