Saltar a
44941
Iron(III) citrate tribasic monohydrate
18-20% Fe basis (T)
Sinónimos:
Ferric citrate monohydrate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H5FeO7 · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
262.96
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-045-4
Beilstein/REAXYS Number:
4052503
MDL number:
Form:
solid
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
form
solid
concentration
18-20% Fe (T)
anion traces
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
cation traces
Ca: ≤100 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, K: ≤500 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Ni: ≤100 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
functional group
hydroxyl
SMILES string
OC12CC(=O)O[Fe](OC(=O)C1)OC2=O
InChI
1S/C6H8O7.Fe/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);/q;+3/p-3
InChI key
NPFOYSMITVOQOS-UHFFFAOYSA-K
Application
Iron(III) citrate tribasic monohydrate may be used as the source of iron, in one of the compositions, used during the preparation of perfusion solutions.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
529303254223F6129
description
18-20% Fe basis (T)
description
≥99.999% trace metals basis
description
≥99.95% trace metals basis
description
technical grade
form
solid
form
solid
form
crystals
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
cation traces
Co: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Ca: ≤100 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, K: ≤500 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg, Ni: ≤100 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
-
functional group
hydroxyl
functional group
-
functional group
-
functional group
-
concentration
18-20% Fe (T)
concentration
-
concentration
-
concentration
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)