480053
4-tert-Butylphenylboronic acid
≥95.0%
Sinónimos:
(p-tert-Butylphenyl)boronic acid, 4-t-Butylbenzeneboronic acid, 4-t-Butylphenylboronic acid, 4-tert-Butylbenzeneboronic acid, p-tert-Butylbenzeneboronic acid, [4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]boronic acid
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0%
mp
191-196 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)c1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C10H15BO2/c1-10(2,3)8-4-6-9(7-5-8)11(12)13/h4-7,12-13H,1-3H3
Clave InChI
MNJYZNVROSZZQC-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?