Merck
476404
Sigma-Aldrich
2-Chloropentane
95%
Sinónimos:
1-Methylbutyl chloride
Seleccione un Tamaño
25 ML
$125.000
$125.000
En stockDetalles
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 ML
$125.000
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CH2CH(Cl)CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
106.59
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
$125.000
En stockDetalles
Solicitar un pedido a granel
Quality Level
assay
95%
refractive index
n20/D 1.407 (lit.)
bp
94-95 °C/747 mmHg (lit.)
density
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
alkyl halide
chloro
SMILES string
CCCC(C)Cl
InChI
1S/C5H11Cl/c1-3-4-5(2)6/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI key
NFRKUDYZEVQXTE-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
33.8 °F - closed cup
flash_point_c
1 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Fox MA and Whitesell JK.
Organic Chemistry, 358-358 (2004)
Preparation and properties of 2-and 3-chloropentanes.
Whitmore FC and Karnatz FA.
Journal of the American Chemical Society, 60(10), 2536-2538 (1938)
Alkylations and Competing Rearrangements in the Aluminum Chloride Catalyzed Reactions of Secondary Alkyl Chlorides with Arenes.
Roberts RM, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 41(4), 659-665 (1976)