47628
Fmoc-Ile-OH
≥98.0% (T)
Sinónimos:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-isoleucine, Fmoc-L-isoleucine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98.0% (T)
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D −12±1°, c = 1% in DMF
idoneidad de la reacción
reaction type: C-H Activation
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reagent type: ligand
reaction type: Peptide Synthesis
mp
145-147 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
amine
carboxylic acid
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H23NO4/c1-3-13(2)19(20(23)24)22-21(25)26-12-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,13,18-19H,3,12H2,1-2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t13-,19-/m0/s1
Clave InChI
QXVFEIPAZSXRGM-DJJJIMSYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?