471496
2-(Butylamino)ethanol
≥98%
Sinónimos:
N-Butyl-2-hydroxyethylamine, N-Butylethanolamine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.444 (lit.)
bp
198-200 °C (lit.)
densidad
0.891 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
hydroxyl
cadena SMILES
CCCCNCCO
InChI
1S/C6H15NO/c1-2-3-4-7-5-6-8/h7-8H,2-6H2,1H3
Clave InChI
LJDSTRZHPWMDPG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
185.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
85 °C
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?